Merck
741590
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropyl-13C6-amino)ethanol
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
N,N-Diisopropyl-13C6-ethanolamine
About This Item
Wzór liniowy:
[(13CH3)213CH]2NCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
liquid
tw
187-192 °C (lit.)
gęstość
0.859 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])N(CCO)[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C8H19NO/c1-7(2)9(5-6-10)8(3)4/h7-8,10H,5-6H2,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,7+1,8+1
Klucz InChI
ZYWUVGFIXPNBDL-UQUYMPKGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup