Merck
740446
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3F3N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
170-175 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1cnc(nc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F3N2O2/c7-6(8,9)5-10-1-3(2-11-5)4(12)13/h1-2H,(H,12,13)
Klucz InChI
RGLZXVNOHDUMRJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nico A Contreras et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007890-e1007890 (2019-06-21)
Cytomegalovirus (CMV) is a ubiquitous herpesvirus infecting most of the world's population. CMV has been rigorously investigated for its impact on lifelong immunity and potential complications arising from lifelong infection. A rigorous adaptive immune response mounts during progression of CMV