Merck
737275
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.601
gęstość
1.583 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cccc(N)c1Br
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9/h2-4H,10H2,1H3
Klucz InChI
NIXWZYZFLFEHMB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)