Przejdź do
303666
2-Butynoic acid
98%
Synonim(y):
Tetrolic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
255,00 zł
216,75 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
632,00 zł
537,20 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C≡CCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-695-7
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
216,75 zł
Cena katalogowa255,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
78-80 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC#CC(O)=O
InChI
1S/C4H4O2/c1-2-3-4(5)6/h1H3,(H,5,6)
InChI key
LUEHNHVFDCZTGL-UHFFFAOYSA-N
General description
The rotational spectrum of 2-butynoic acid was measured by pulsed supersonic-jet Fourier transform microwave spectroscopy.
Application
2-Butynoic acid was employed as synthon in a variety of reactions, including cycloacylation of phenols to flavones and chromones, and cyclization to γ-butyrolactones. It was also used in synthesis of Z-trisubstituted olefins via γ-alkylation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
418676
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
liquid
mp
78-80 °C (lit.)
mp
-
functional group
carboxylic acid
functional group
ketone
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)