Merck
736740
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
255-260 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1n[nH]cc1Cl
InChI
1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-6-7-3(2)4(8)9/h1H,(H,6,7)(H,8,9)
Klucz InChI
ZOLUACWHRMUETA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)