Merck
736376
Sigma-Aldrich
3,4-Diamino-2-chloropyridine
97%
Synonim(y):
2-Chloropyridine-3,4-diamine
Wybierz wielkość
1 G
167,50 zł
167,50 zł
Cena katalogowa335,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
167,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
167,50 zł
Cena katalogowa335,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
158-163 °C
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Nc1ccnc(Cl)c1N
InChI
1S/C5H6ClN3/c6-5-4(8)3(7)1-2-9-5/h1-2H,8H2,(H2,7,9)
Klucz InChI
PWOIYBVEDIFBEO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)