Merck
736031
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3BrFN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
74-79 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
Fc1ccc(C#N)c(Br)c1
InChI
1S/C7H3BrFN/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-3H
Klucz InChI
MNNDREXLRLDWEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)