Merck
734942
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl chloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H2Cl2F3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496
gęstość
1.585 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
acyl chloride
chloro
fluoro
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H2Cl2F3NO/c8-5-4(6(9)14)1-3(2-13-5)7(10,11)12/h1-2H
Klucz InChI
CEQQAPUZEUIPCH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)