Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H40FeP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
542.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
2270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97%
form
powder
optical activity
[α]20/D +410±15°, c = 0.5 in chloroform
optical purity
ee: ≥99%
functional group
phosphine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H35P2.C5H5.Fe/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h8-21H,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m0../s1
InChI key
STAGMXYQPGLLTD-FGJQBABTSA-N
General description
sold in collaboration with Solvias AG
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% | description ≥97% | description ≥97% | description ≥97% |
| assay ≥97% | assay ≥97% | assay ≥97% | assay ≥97% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| optical activity [α]20/D +410±15°, c = 0.5 in chloroform | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
| optical purity ee: ≥99% | optical purity ee: ≥99% | optical purity ee: ≥99% | optical purity ee: ≥99% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(S)-1-[(RP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine ≥97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/247/871/50d8a39e-0ee2-4435-b4cb-5163c3eb7187/640/50d8a39e-0ee2-4435-b4cb-5163c3eb7187.png)
![(S)-1-[(RP)-2-(Di-tert-butylphosphino)ferrocenyl]ethyldiphenylphosphine ≥97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/146/039/35149ac4-ce25-49ed-86fd-5cf5a2211023/640/35149ac4-ce25-49ed-86fd-5cf5a2211023.png)
![(S)-1-[(RP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine ≥97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/243/228/9967a057-743a-4a3d-8ebc-ea5e997f67f1/640/9967a057-743a-4a3d-8ebc-ea5e997f67f1.png)
![(R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi(3,5-xylyl)phosphine ≥97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/426/866/d1e49e7e-41e0-486f-a4ae-e404bc9118f6/640/d1e49e7e-41e0-486f-a4ae-e404bc9118f6.png)