Merck
732079
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-aminophenyl)thiazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
177-182 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2csc(N)n2
InChI
1S/C9H9N3S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,10H2,(H2,11,12)
Klucz InChI
VCALEXDZEAGCPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)