Merck
731218
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dibromophenyl)propionic acid
97%
Synonim(y):
3,5-Dibromobenzenepropanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8Br2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
59-65 °C
ciąg SMILES
OC(=O)CCc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C9H8Br2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
Klucz InChI
AMKWPMUHANVQSZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3