Merck
730165
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(3-bromophenyl)propionate
97%
Synonim(y):
3-(3-Bromophenyl)propionic acid methyl ester, Methyl 3-(3-bromophenyl)propanoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.540
gęstość
1.382 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)CCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-13-10(12)6-5-8-3-2-4-9(11)7-8/h2-4,7H,5-6H2,1H3
Klucz InChI
DJJHVPBMUQLOCB-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)