Merck
729981
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)quinoxaline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5F3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
60-65 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H5F3N2/c10-9(11,12)8-5-13-6-3-1-2-4-7(6)14-8/h1-5H
Klucz InChI
YIQVNKFWTSLVSA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)