Merck
729396
Sigma-Aldrich
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.588
gęstość
1.936 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cn1ccc(I)n1
InChI
1S/C4H5IN2/c1-7-3-2-4(5)6-7/h2-3H,1H3
Klucz InChI
SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)