Merck
728322
Sigma-Aldrich
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane-5,12-dione dihydrate
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
5,12-Dioxocyclam
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N4O2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.32
Beilstein:
7639409
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
powder
ciąg SMILES
O.O.O=C1CCNCCNC(=O)CCNCCN1
InChI
1S/C10H20N4O2.2H2O/c15-9-1-3-11-5-8-14-10(16)2-4-12-6-7-13-9;;/h11-12H,1-8H2,(H,13,15)(H,14,16);2*1H2
Klucz InChI
KEXBEVMAQPDJRN-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3