Merck
722421
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluoropyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrFN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.531
gęstość
1.713 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Fc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
Klucz InChI
PTPTZLXZHPPVKG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
160.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71.1 °C - closed cup