Merck
721778
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide dimethyl sulfate adduct
95%
Synonim(y):
DMF-Dimethyl sulfate, Methoxymethylene-N,N-dimethyliminium methyl sulfate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H13NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459
gęstość
1.349 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CN(C)C=O.COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C3H7NO.C2H6O4S/c1-4(2)3-5;1-5-7(3,4)6-2/h3H,1-2H3;1-2H3
Klucz InChI
UJKUJXVZLUTEAZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Addukt DMF-siarczan dimetylu może być stosowany jako odczynnik do syntezy:
  • 2-azetydynonów w reakcji pomiędzy zasadami Schiffa i podstawionymi kwasami octowymi.[1]
  • Dimetyloaminometylenowych pochodnych, które mogą być stosowane do otrzymywania fluorochinolin i 3-amino-4-cyjano-pirazolu.[2]
  • Cis β-sultamy w reakcji [2+2] annulacji aldimin z kwasami sulfonowymi.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87.8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[2+ 2] Annulation of Aldimines with Sulfonic Acids: A Novel One-Pot cis-Selective Route to ?-Sultams
R Ankita, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(23), 4302-4306 (2011)
New reagents from ?N, N-Dimethyl amino methoxy methylenium methyl sulphate?-Synthesis of 3-Amino-4-cyano pyrazole
Arava VR, et al.
Der Pharma Chemica, 50(14), 178-186 (2010)
DMF-dimethyl sulfate as a new reagent for the synthesis of β-lactams.
Jarrahpour A and Zarei M.
Tetrahedron Letters, 50(14), 1568-1570 (2009)