Merck
71868
Sigma-Aldrich
1-(4-Methylphenyl)piperazine
≥98.0%
Synonim(y):
1-(p-Tolyl)piperazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.26
Beilstein:
139489
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0%
Formularz
crystals
mp
29-32 °C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2/c1-10-2-4-11(5-3-10)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
Klucz InChI
ONEYFZXGNFNRJH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
V Stuettgen et al.
The AAPS journal, 22(2), 33-33 (2020-01-29)
A limiting factor for oral delivery of macromolecules is low intestinal epithelial permeability. 1-Phenylpiperazine (PPZ), 1-(4-methylphenyl) piperazine (1-4-MPPZ) and 1-methyl-4-phenylpiperazine (1-M-4-PPZ) have emerged as potential permeation enhancers (PEs) from a screen carried out by others in Caco-2 monolayers. Here, their