Merck
715360
Sigma-Aldrich
Phenyl vinyl-1-13C sulfide
99 atom % 13C
Synonim(y):
(Phenylthio)ethylene-1-13C
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5S13CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
liquid
bp
94-95 °C/25 mmHg
gęstość
1.049 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=[13CH]Sc1ccccc1
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informacje prawne
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)