Merck
715328
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16BFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
35-40 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(C=O)ccc2F
InChI
1S/C13H16BFO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-7-9(8-16)5-6-11(10)15/h5-8H,1-4H3
Klucz InChI
WHYMLQVABFAGEK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)