Merck
715182
Sigma-Aldrich
Copper iodide dimethyl sulfide complex
97%
Synonim(y):
μ-Iodotri-μ3-iodotris[thiobis[methane]]tetracopper
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H18Cu4I4S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
948.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: copper
mp
102-106 °C
ciąg SMILES
[Cu]I.[Cu]I.[Cu]I.[Cu]I.CSC.CSC.CSC
InChI
1S/3C2H6S.4Cu.4HI/c3*1-3-2;;;;;;;;/h3*1-2H3;;;;;4*1H/q;;;4*+1;;;;/p-4
Klucz InChI
PXRJJSAVIXAAON-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Catalyst for conjugate addition reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)