Kluczowe dokumenty
714739
5-Cyano-1,3-benzenedicarboxylic acid
≥95%
Synonim(y):
5-Cyanoisophthalic acid, H2CyIPT
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Postać
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
248-252 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(O)=O)C#N
InChI
1S/C9H5NO4/c10-4-5-1-6(8(11)12)3-7(2-5)9(13)14/h1-3H,(H,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
YKADUTAIRWMMFI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.