Merck
714550
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-octylthiophene
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19BrS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.521
gęstość
1.206 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCc1ccsc1Br
InChI
1S/C12H19BrS/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10-14-12(11)13/h9-10H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
ISONQKSIWXLJOQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
Organiczna elektronika obiecuje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej przewyższające technologię opartą na krzemie.