Merck
714208
Sigma-Aldrich
L-Allysine ethylene acetal
≥98% (TLC)
Synonim(y):
(S)-2-Amino-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoic acid
Wybierz wielkość
250 MG
835,00 zł
835,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
835,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
835,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
crystals
aktywność optyczna
[α]/D +4.0±0.3°, c = 1 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
N[C@@H](CCCC1OCCO1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c9-6(8(10)11)2-1-3-7-12-4-5-13-7/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-/m0/s1
Klucz InChI
RQULWPSGQYZREI-LURJTMIESA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael F Wempe et al.
Journal of inherited metabolic disease, 42(3), 565-574 (2019-01-22)
Pyridoxine-dependent epilepsy (PDE) is often characterized as an early onset epileptic encephalopathy with dramatic clinical improvement following pyridoxine supplementation. Unfortunately, not all patients present with classic neonatal seizures or respond to an initial pyridoxine trial, which can result in the
Elizabeth Mary Mathew et al.
International journal of analytical chemistry, 2018, 2583215-2583215 (2018-08-30)
Pyridoxine dependent epilepsy is a condition where the affected infant or child has prolonged seizures (status epilepticus), which are nonresponsive to anticonvulsant therapy but can be treated with pharmacological doses of pyridoxine. If identified earlier and treated prophylactically with pyridoxine