Przejdź do
47435
Fmoc-β-(3-pyridyl)-D-Ala-OH
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-3-(3-pyridyl)-D-alanine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H20N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.42
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9223259
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1cccnc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H20N2O4/c26-22(27)21(12-15-6-5-11-24-13-15)25-23(28)29-14-20-18-9-3-1-7-16(18)17-8-2-4-10-19(17)20/h1-11,13,20-21H,12,14H2,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m1/s1
InChI key
JQLPMTXRCLXOJO-OAQYLSRUSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
474361731347587
grade
purum
grade
-
grade
purum
grade
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)