Merck
711225
Sigma-Aldrich
2′,3′-Dihydroxy-4′-methoxyacetophenone hydrate
97%
Wybierz wielkość
25 G
346,50 zł
346,50 zł
Cena katalogowa693,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
346,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O4 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
182.17 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
346,50 zł
Cena katalogowa693,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
125-130 °C
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
O.COc1ccc(C(C)=O)c(O)c1O
InChI
1S/C9H10O4.H2O/c1-5(10)6-3-4-7(13-2)9(12)8(6)11;/h3-4,11-12H,1-2H3;1H2
Klucz InChI
LLNNBEWBUXDRMW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)