Kluczowe dokumenty
710512
L-Alanine-3-13C,2,3,3-d3
97 atom % D, 98 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
13CD2HCD(NH2)CO2H
Masa cząsteczkowa:
93.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 13C
97 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
metody
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (dec.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H][13CH]([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2D
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-UVUHICNDSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)