Przejdź do
708704
RuCl[(R,R)-FsDPEN](p-cymene)
90%
Synonim(y):
[N-[(1R,2R)-2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzenesulfonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]-ruthenium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
875,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H28ClF5N2O2RuS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
712.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
90%
form
powder
optical activity
[α]25/D −16°, c = 0.1 in chloroform
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
mp
238-244 °C
functional group
amine, fluoro, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)cc1.N[C@@H]([C@H](N([Ru]Cl)S(=O)(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H14F5N2O2S.C10H14.ClH.Ru/c21-13-14(22)16(24)20(17(25)15(13)23)30(28,29)27-19(12-9-5-2-6-10-12)18(26)11-7-3-1-4-8-11;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;/h1-10,18-19H,26H2;4-8H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t18-,19-;;;/m1.../s1
InChI key
UWFMZLATRGEOIW-ZJPTYAPPSA-M
Legal Information
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. WO9720789
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
708682703907708674
description
90%
description
90%
description
-
description
95%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
assay
90%
assay
90%
assay
-
assay
95%
functional group
amine, phenyl, fluoro
functional group
amine, phenyl
functional group
amine, phenyl
functional group
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
>212.0 °F - open cup
flash_point_c
> 100 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)