Merck
708518
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(diphenylphosphinomethyl)benzene
Synonim(y):
α,α′-Bis(diphenylphosphino)-m-xylene, [1,3-Phenylenebis(methylene)]bis[diphenyl]phosphine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H28P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
50-55 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)c3cccc(CP(c4ccccc4)c5ccccc5)c3
InChI
1S/C32H28P2/c1-5-16-29(17-6-1)33(30-18-7-2-8-19-30)25-27-14-13-15-28(24-27)26-34(31-20-9-3-10-21-31)32-22-11-4-12-23-32/h1-24H,25-26H2
Klucz InChI
QLSOZHFOFHARBJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Cyclometalation of pincer ligands
  • Insertion of carbon dioxide into (PCP)PDII-Me Bonds
  • Synthesis of iridium complexes containing bidentate phosphine ligands
  • Transcyclometalation processes
  • Synthesis of vinylidene and carbyne complexes
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1