Merck
631922
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(di-tert-butylphosphinomethyl)benzene
Synonim(y):
1,1′-[1,2-Phenylenebis(methylene)]bis[1,1-bis(1,1-dimethylethyl)phosphine, 1,2-Bis(di-tert-butylphosphino)xylene, 1,2-Bis[(di-tert-butylphosphino)methyl]benzene
Wybierz wielkość
1 G
577,00 zł
5 G
2340,00 zł
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
577,00 zł
5 G
2340,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4[CH2P[C(CH3)2]2]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(Cc1ccccc1CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H44P2/c1-21(2,3)25(22(4,5)6)17-19-15-13-14-16-20(19)18-26(23(7,8)9)24(10,11)12/h13-16H,17-18H2,1-12H3
Klucz InChI
SFCNPIUDAIFHRD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,2-Bis(di-tert-butylphosphinomethyl)benzene (DTBPMB) is a bidentate phosphine ligand. DTBPMB in combination with Pd2(dba)3 (dba = trans,trans-dibenzylideneacetone) and a sulfonic acid can catalyze the methoxycarbonylation of ethane to form methyl propanoate.[1]
Zastosowanie
DTBPMB may be used as a ligand for the palladium-catalyzed hydroesterification of styrene and vinyl acetate to form branched esters in the presence of polymeric sulfonic acids promoters.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Highly active and selective palladium catalyst for hydroesterification of styrene and vinyl acetate promoted by polymeric sulfonic acids.
Ooka H, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 9, 1173-1175 (2005)
Highly active and selective catalysts for the production of methyl propanoate via the methoxycarbonylation of ethene.
Clegg W, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 18, 1877-1878 (1999)