Przejdź do
708348
Silicomolybdic acid solution
Synonim(y):
Keggin heteropoly acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
156,00 zł
125 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
494,00 zł
370,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H4SiO4 · 12MoO3
Numer CAS:
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Form:
liquid
156,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.376
density
1.156 g/mL at 25 °C
SMILES string
O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Si](O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)(O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/12Mo.O4Si.4H2O.32O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;;4*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;8*+1;-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI key
LMAWUDMBHTZUCF-UHFFFAOYSA-J
Application
Silicomolybdic acid (Keggin Acid, SMA) can be used to prepare supported acid catalysts for various organic transformations. For example, it is used to prepare:
  • SMA immobilized on mesoporous silica spheres for hydrolysis of ammonia borane.
  • SMA doped carbon-ceramic composite electrodes for electrocatalytic reduction of bromate.
  • SMA supported on silica gel (SiO2) for Hosomi–Sakurai allylation of carbonyl compounds.
  • SMA supported on mesoporous SiO2 hollow spheres for Friedel–Crafts alkylation reaction.
Reactant for:
  • Use in electrostatic synthesis of compounds comprising ultrathin layers of silicododecamolybdate anions and poly(allyl ammonium) cations
  • Preparation of charge transfer compounds with Keggin anions and 2,2′-biquinolinium
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
42058142060369780
description
-
description
high purity, 70 wt. % in H2O
description
technical grade, 70 wt. % in H2O
description
~40% in H2O
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.376
refractive index
n20/D 1.408
refractive index
n20/D 1.412
refractive index
-
density
1.156 g/mL at 25 °C
density
1.25 g/mL at 25 °C
density
1.25 g/mL at 25 °C
density
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)