Merck
707546
Sigma-Aldrich
Pyrazole-d4
97 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
1,2-Diazole-d4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3D4N2
Masa cząsteczkowa:
72.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
98% (CP)
Postać
solid
mp
67-70  °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1nn([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)/i1D,2D,3D/hD
Klucz InChI
WTKZEGDFNFYCGP-MSWVZFBTSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1