Merck
706868
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(tributylstannyl)pyrimidine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H29ClN2Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.522
gęstość
1.222 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2ClN2.3C4H9.Sn/c5-4-6-2-1-3-7-4;3*1-3-4-2;/h2-3H;3*1,3-4H2,2H3;
Klucz InChI
JEHJKYNDOIGAEA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)