Merck
705969
Sigma-Aldrich
2-Methyloxazole-4-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
182-187 °C
ciąg SMILES
Cc1nc(co1)C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8/h2H,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
IARMCEYEYXXEOS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Solid-phase preparation of (heteroaryl)carbonyl-substituted dipeptides as human protease activated receptor 2 affectors
  • Pd-catalyzed decarboxylative C-H cross-coupling
  • Stereoselective preparation of 3-amino-N-(phenylsulfonyl)alanines as inhibitors of ανβ3 integrin
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1