Przejdź do
705373
1,7-Dimethylxanthine-(dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Synonim(y):
1,7-Dimethyl-1H-purine-2,6-dione-(dimethyl-d6), 2,6-Dihydroxy-1,7-dimethylpurine-(dimethyl-d6), Paraxanthine-(dimethyl-d6)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7D6H2N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.20
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352210
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥97% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
294-296 °C
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)Nc2ncn(c2C1=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)/i1D3,2D3
InChI key
QUNWUDVFRNGTCO-WFGJKAKNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
705357588806709549
description
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
97 atom % D, 98% (CP)
assay
≥97% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)