Merck
723266
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4,6-d6 sulfate sodium salt
97 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Androst-5-en-17-one-2,2,3,4,4,6-d6, 3-(sulfooxy sodium salt
Wybierz wielkość
1 MG
1170,00 zł
5 MG
3750,00 zł
10 MG
1384,00 zł
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1170,00 zł
5 MG
3750,00 zł
10 MG
1384,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19D6H21O5NaS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+6
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@]12C(C([2H])([2H])[C@](OS(=O)(O[Na])=O)([2H])C([2H])([2H])C2)=C([2H])CC3C1CC[C@@]4(C)C3CCC4=O
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14?,15?,16?,18-,19-;/m0./s1/i3D,7D2,11D2,13D;
Klucz InChI
GFJWACFSUSFUOG-WNCZOCEESA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)