Merck
704768
Sigma-Aldrich
2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-3-boronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13BN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
mp
107-112 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)c1cccnc1N2CCCC2
InChI
1S/C9H13BN2O2/c13-10(14)8-4-3-5-11-9(8)12-6-1-2-7-12/h3-5,13-14H,1-2,6-7H2
Klucz InChI
ROELQLBROWVGFW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)