Merck
704555
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
95%
Synonim(y):
3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxoborolan-2-yl)pyridine
Wybierz wielkość
1 G
241,00 zł
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
241,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15BFNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
124-128 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccncc2F
InChI
1S/C11H15BFNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-14-7-9(8)13/h5-7H,1-4H3
Klucz InChI
MLFGHAHGSVFKMI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)