Merck
703818
Sigma-Aldrich
Methyl 6-quinoxalinecarboxylate
97%
Synonim(y):
6-Quinoxalinecarboxylic acid methyl ester, Methyl quinoxaline-6-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
97-101 °C
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc2nccnc2c1
InChI
1S/C10H8N2O2/c1-14-10(13)7-2-3-8-9(6-7)12-5-4-11-8/h2-6H,1H3
Klucz InChI
VFPWJISMXACHIG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)