Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 450,00 zł |
800 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł 1492,50 zł |
Informacje o tej pozycji
450,00 zł
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features, Sustainability features
concentration
~3.2 M in 2-methyltetrahydrofuran
bp
78-80 °C/760 mmHg
density
1.117 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Mg]Br
InChI
1S/CH3.BrH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~3.2 M in 2-methyltetrahydrofuran | description 1.0 M in dibutyl ether | description 1.4 M in THF: toluene (1:3) | description 3.0 M in diethyl ether |
| reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction |
| concentration ~3.2 M in 2-methyltetrahydrofuran | concentration 1.0 M in dibutyl ether | concentration 1.4 M in THF: toluene (1:3) | concentration 3.0 M in diethyl ether |
| density 1.117 g/mL at 25 °C | density 0.856 g/mL at 25 °C | density 1.018 g/mL at 25 °C | density 1.035 g/mL at 25 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 78-80 °C/760 mmHg | bp - | bp - | bp - |
| greener alternative product characteristics Safer Solvents and Auxiliaries | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylmagnesium bromide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?