Merck
701564
Sigma-Aldrich
(S)-[2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl]dichlororuthenium
95%
Synonim(y):
(S)-BINAP dichlororuthenium complex, (S)-[1,1′-Binaphthalene]-2,2′-diylbis[diphenylphosphine]ruthenium complex, [(1S)-[1,1′-Binaphthalene]-2,2′-diylbis[diphenylphosphine-κP]]dichloro-ruthenium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H32Cl2P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
794.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
>300 °C
InChI
1S/C44H32P2.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;;;/h1-32H;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
YEKBVMDAGDTOQB-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2