Merck
696110
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromo-3-(methylamino)pyrazine
97%
Synonim(y):
5-Bromo-N3-methyl-pyrazine-2,3-diamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7BrN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
132-137 °C
grupa funkcyjna
amine
bromo
ciąg SMILES
CNc1nc(Br)cnc1N
InChI
1S/C5H7BrN4/c1-8-5-4(7)9-2-3(6)10-5/h2H,1H3,(H2,7,9)(H,8,10)
Klucz InChI
KAXGNNJZVMTPNM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)