Merck
695416
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenoxy)phenylacetic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11FO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
97-101 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C14H11FO3/c15-11-3-7-13(8-4-11)18-12-5-1-10(2-6-12)9-14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17)
Klucz InChI
VMMSFFIABDLZIP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3