Merck
695246
Sigma-Aldrich
((4-Trifluoromethyl)phenyl)di-tert-butylphosphine
technical grade, 85%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22F3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
85%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
34-39 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(c1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22F3P/c1-13(2,3)19(14(4,5)6)12-9-7-11(8-10-12)15(16,17)18/h7-10H,1-6H3
Klucz InChI
ILWCCADVRXVLTN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
43.9 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)