Merck
694096
Sigma-Aldrich
2-Butynyl p-toluenesulfonate
96%
Synonim(y):
2-Butynyl 4-methylbenzenesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Postać
solid
mp
47-51 °C
ciąg SMILES
CC#CCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H12O3S/c1-3-4-9-14-15(12,13)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
HGZKJNHJABSJTC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohammad S Rahnama'i et al.
BMC urology, 13, 8-8 (2013-02-08)
To investigate the effect of prostaglandin depletion by means of COX-inhibition on cholinergic enhanced spontaneous contractions. The urethra and bladder of 9 male guinea pigs (weight 270-300 g) were removed and placed in an organ bath with Krebs' solution. A
Yuji Odagaki et al.
Journal of pharmacological sciences, 125(2), 157-168 (2014-05-23)
The functional activation of Gi/o proteins coupled to muscarinic acetylcholine receptors (mAChRs) was investigated with the conventional guanosine-5'-O-(3-[(35)S]thio) triphosphate ([(35)S]GTPγS) binding assay in rat brain membranes. The most efficacious stimulation elicited by acetylcholine or carbachol (CCh) was obtained in striatal