Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 947,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.34
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
947,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
optical activity
[α]22/D -28.0°, c = 1 in chloroform
mp
149-154 °C
functional group
ether, ketal, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)N2C[C@]3(OC[C@H]4OC(C)(C)O[C@H]4C3=O)OC2=O
InChI
1S/C17H19NO6/c1-10-4-6-11(7-5-10)18-9-17(24-15(18)20)14(19)13-12(8-21-17)22-16(2,3)23-13/h4-7,12-13H,8-9H2,1-3H3/t12-,13-,17+/m1/s1
InChI key
WFKGDVVGAWYPFR-XNJGSVPQSA-N
Application
Asymmetric epoxidation organocatalyst
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 95% | description 90% | description 98% |
| assay 95% | assay 90% | assay 98% |
| form solid | form solid | form - |
| functional group ketal, ketone, ether | functional group - | functional group ketone, ether, ketal |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| mp 149-154 °C | mp 139-143 °C | mp 102-104 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?