Merck
692883
Sigma-Aldrich
Aluminum nickel cobalt
alloy 1, disc, size 13 mm × 6 mm
Synonim(y):
AlNiCo
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352311
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
disc
skład
Aluminum, 14.5 wt. %
Cobalt, >0.5 wt. %
Iron (remainder)
Nickel, 33.5 wt. %
Silicon, 1.125 wt. %
Titanium, 0.45 wt. %
rozmiar
13 mm × 6 mm
ciąg SMILES
[Al].[Co].[Ni]
InChI
1S/Al.Co.Ni
Klucz InChI
VKLQGCFJXKUNRB-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Magnetic parameters/properties:
• Maximum Energy Product (BH): 8.0 kJ/m3 (1.0 MGsOe)
• Residual Induction (Br): 0.43 T (4.3 kGs)
• Coercive Force (Hc): 58 kA/m (0.73 kOe)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Istotnym czynnikiem ograniczającym elektronikę do noszenia i czujniki bezprzewodowe jest ograniczona ilość energii, którą można przechowywać w bateriach pokładowych.