Merck
688762
Sigma-Aldrich
1,3-Diethoxyimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
98%
Synonim(y):
(OEt)2Im-NTF2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13F6N3O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (13C-NMR)
≥98% (19F-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
Postać
liquid
zanieczyszczenia
0.3% Pf6 (19F-NMR)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4249
przydatność
complies for IR spectroscopy
ciąg SMILES
CCOn1cc[n+](OCC)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H13N2O2.C2F6NO4S2/c1-3-10-8-5-6-9(7-8)11-4-2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-7H,3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
CJJJLUVYFXOOSP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ionic liquid and NHC precatalyst
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)