Merck
687375
Sigma-Aldrich
Methacetin-(methoxy-13C)
Extra pure, 99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
N-(4-Methoxy-13C-phenyl)acetamide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H4O13CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
powder
mp
128-130 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
Klucz InChI
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)