Merck
68287
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,4-pentadiene
≥98.5%
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH(CH3)CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.14
Beilstein:
1839458
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
5.11 psi ( 20 °C)
Próba
≥98.5%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.397 (lit.)
tw
55 °C (lit.)
gęstość
0.673 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C=C)C=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-6(3)5-2/h4-6H,1-2H2,3H3
Klucz InChI
IKQUUYYDRTYXAP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-29.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves